주요 문서
APO456795244
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.66
MDL number:
bp
46-47
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-3-11-6(10)5-4(2)9-7(8)12-5/h3H2,1-2H3
InChI key
VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-chloro-4-methyl-13-thiazole-5-carboxylate
Boiling point
46-47
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-chloro-4-methyl-13-thiazole-5-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)