주요 문서
APO456793529
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.08
MDL number:
bp
141-143
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO3/c1-5-12-8-4-6(11)3-7(9(8)15-5)10(13)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
MVPHFLJLVCCXGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-2-methyl-13-benzoxazole-7-carboxylate
Boiling point
141-143
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-2-methyl-13-benzoxazole-7-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)