주요 문서
APO456790924
Apollo Scientific Ltd
8-Amino-7-methylquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
bp
46-48
Iupac Name
7-methyl-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-4-5-8-3-2-6-12-10(8)9(7)11/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
LOVKAXWPSDVFJO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-7-methylquinoline
Boiling point
46-48
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-amino-7-methylquinoline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)