주요 문서
APO456789906
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.09
MDL number:
Iupac Name
2,3-dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Inchi Code
1S/C10H8Cl2N2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10(12)9(11)13-7/h3-4H,1-2H3
InChI key
NKBSIBTVPNHSIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-67-dimethylquinoxaline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-67-dimethylquinoxaline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)