주요 문서
APO455838690
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.11
MDL number:
bp
187-189
Iupac Name
2-fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5FO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI key
VKSRITXZTWTEEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-hydroxybenzoic-acid
Synonym
3-Carboxy-2-fluorophenol
Boiling point
187-189
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-hydroxybenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)