주요 문서
APO455838642
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.01
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FIO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
InChI key
LMDKAOXRCQPCAW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)