주요 문서
APO455838541
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.14
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C8H7F3O2/c1-5-4-6(2-3-7(5)12)13-8(9,10)11/h2-4,12H,1H3
InChI key
QMIXWHAIFDQEDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenol
Synonym
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)toluene, 4-(Trifluoromethoxy)-o-cresol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-trifluoromethoxyphenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)