주요 문서
APO455838391
Apollo Scientific Ltd
4-(Trifluoromethyl)phenoxyacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.15
MDL number:
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)6-1-3-7(4-2-6)15-5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChI key
NTBSLTKYEVAWEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)