주요 문서
APO455837973
Apollo Scientific Ltd
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.47
MDL number:
bp
-70
density
1.714
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H2Cl3F3O3S/c4-3(5,6)13(10,11)12-1-2(7,8)9/h1H2
InChI key
GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoroethyl-trichloromethanesulphonate
Flash Point
84-86/20mm
Boiling point
-70
density
1.714
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/222-trifluoroethyl-trichloromethanesulphonate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)