주요 문서
APO455837882
Apollo Scientific Ltd
4-(Trifluoroacetyl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.13
MDL number:
mp
>110
density
1.3616
Iupac Name
4-(trifluoroacetyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c7-6(8,9)5(11)10-1-3-12-4-2-10/h1-4H2
InChI key
UTPCRKXZUFAUIB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoroacetylmorpholine
Synonym
1-(Morpholin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-(2,2,2-Trifluoroethanoyl)morpholine
Flash Point
90-91/16.7mm
Melting Point
>110
density
1.3616
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoroacetylmorpholine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)