주요 문서
APO455837842
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
MDL number:
Iupac Name
4-ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-7-4-3-6(5-12)8(10)9(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DYASUFNACNHJMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluorobenzaldehyde
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-23-difluorobenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)