주요 문서
APO455837817
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.5
MDL number:
Iupac Name
1-[2-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6BrF3N2.ClH/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)13-12;/h1-3,13H,12H2;1H
InChI key
QAEDGRVAFKSCMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethylphenylhydrazine-hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-trifluoromethylphenylhydrazine-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)