주요 문서
APO455837700
Apollo Scientific Ltd
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.13
MDL number:
Iupac Name
3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C8H6F4O2/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7,13H
InChI key
DEXGNBYVIMYKJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1122-tetrafluoroethoxyphenol
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1122-tetrafluoroethoxyphenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)