bp
45-50
mp
107
Iupac Name
[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H8F4O2/c1-15-3-5-8(12)6(10)4(2-14)7(11)9(5)13/h14H,2-3H2,1H3
InChI key
YFHZSPDQKWFAPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxymethyl-2356-tetrafluorobenzyl-alcohol
Synonym
[4-(Methoxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]methanol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl alcohol
Boiling point
45-50
Melting Point
107
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxymethyl-2356-tetrafluorobenzyl-alcohol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.