주요 문서
APO455837641
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.9
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H2BrCl2FO/c8-4-2-5(9)3(7(10)12)1-6(4)11/h1-2H
InChI key
IQFUAYKLNRHXJT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl-chloride
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)