주요 문서
APO455837576
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.11
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F4O2/c9-7-5(4-13)2-1-3-6(7)14-8(10,11)12/h1-4H
InChI key
IKUSXOFNQSIUDU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)