주요 문서
APO455837575
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-iodoaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.02
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-5-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5FIN/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H,9H2
InChI key
XNFXQUHUFXJVSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodoaniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-iodoaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)