주요 문서
APO455837403
Apollo Scientific Ltd
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.17
MDL number:
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-4-8(7(2)11)9(10)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
IBABHBXTLZNGAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylacetophenone
Synonym
1-(2-Fluoro-4-methylphenyl)ethan-1-one, 4-Acetyl-3-fluorotoluene
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylacetophenone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)