주요 문서
APO455837284
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.03
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI key
WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
Synonym
1-Bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)toluene
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)