주요 문서
APO455837261
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.11
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F4N/c9-6-1-2-7(8(10,11)12)5(3-6)4-13/h1-3H
InChI key
SQAZPEKSXOYPDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile
Synonym
2-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)