mp
none
Iupac Name
methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Inchi Code
1S/C4H4BrF3O2/c1-10-3(9)2(5)4(6,7)8/h2H,1H3
InChI key
BFNLYVZMYOKODI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-333-trifluoropropanoate
Synonym
Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
Flash Point
126
Melting Point
none
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-333-trifluoropropanoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.