주요 문서
APO455837128
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
335.34
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2H
InChI key
RRXVVVHKJRXELS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Synonym
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)