주요 문서
APO455837127
Apollo Scientific Ltd
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.16
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(bromomethyl)-2-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15BrFNO2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-5-4-8(7-13)6-9(10)14/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
XXKQUYPKRKBDOL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-fluorobenzyl-bromide-n-boc-protected
Synonym
tert-Butyl [4-(bromomethyl)-2-fluorophenyl]carbamate
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-amino-3-fluorobenzyl-bromide-n-boc-protected
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)