bp
143-145
Iupac Name
2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-4(7(13)14)2-1-3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
FIMDBAHLQCCYJK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Synonym
2-Bromo-3-carboxybenzotrifluoride, 2-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid
Boiling point
143-145
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-trifluoromethylbenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.