mp
>200
Iupac Name
methyl 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Inchi Code
1S/C11H9F3O3/c1-17-10(16)6-9(15)7-3-2-4-8(5-7)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
RPRMYRPHNDGZOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-oxo-3-3-trifluoromethylphenylpropanoate
Synonym
Methyl [3-(trifluoromethyl)benzoyl]acetate, 3-(3-Methoxy-3-oxopropanoyl)benzotrifluoride
Flash Point
94-96/0.2mm
Melting Point
>200
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-oxo-3-3-trifluoromethylphenylpropanoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.