주요 문서
APO455837003
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.01
MDL number:
bp
203-208
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
AJOOCGAVXMXLLF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
Synonym
5-Bromo-4-fluorosalicylic acid, 4-Bromo-2-carboxy-5-fluorophenol
Boiling point
203-208
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)