주요 문서
APO455836993
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
318.07
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-6-nitro-4-((trifluoromethyl)thio)phenol
Inchi Code
1S/C7H3BrF3NO3S/c8-4-1-3(16-7(9,10)11)2-5(6(4)13)12(14)15/h1-2,13H
InChI key
ODVLQVBOWZANKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethylthiophenol
Synonym
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethylthiophenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)