주요 문서
APO455836876
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
303.01
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H3BrF4N2O2/c8-2-1-3(14(15)16)6(13)4(5(2)9)7(10,11)12/h1H,13H2
InChI key
BLAKCIFWVCDGMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-trifluoromethylaniline
Synonym
2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoro-6-nitro-2-trifluoromethylaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)