주요 문서
APO455836805
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.06
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-9-6(8(12)5-10)3-2-4-7(9)11/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
VEXWUZXZXRQRTP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methoxyphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-3'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-(Bromoacetyl)-6-fluoroanisole
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methoxyphenacyl-bromide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)