주요 문서
APO455836801
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.02
MDL number:
bp
185-188
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O3/c9-3-1-4(7(14)15)6(13)5(2-3)8(10,11)12/h1-2,13H,(H,14,15)
InChI key
RXZMPNQNKZGQAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-hydroxy-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Synonym
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride
Boiling point
185-188
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-hydroxy-3-trifluoromethylbenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)