Iupac Name
5-bromo-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO/c1-13-6-5(7(9,10)11)2-4(8)3-12-6/h2-3H,1H3
InChI key
ZIOFHXRZJCIBCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methoxy-3-trifluoromethylpyridine
Synonym
5-Bromo-2-methoxy-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-picoline
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methoxy-3-trifluoromethylpyridine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.