Iupac Name
4-bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3IO/c8-4-1-2-6(5(12)3-4)13-7(9,10)11/h1-3H
InChI key
LKNNUQZUTTXEKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-iodo-1-trifluoromethoxybenzene
Synonym
4-Bromo-2-iodophenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-iodo-1-trifluoromethoxybenzene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.