주요 문서
APO455836688
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.02
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O3/c9-5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
HTDQBKCOVJMGAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-trifluoromethoxybenzoic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-trifluoromethoxybenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)