주요 문서
APO455836646
Apollo Scientific Ltd
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.63
MDL number:
Iupac Name
(2,6-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI key
VLBAKONQZABMSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluorophenylmethanesulphonyl-chloride
Synonym
alpha-(Chlorosulphonyl)-2,6-difluorotoluene
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluorophenylmethanesulphonyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)