bp
150-155
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-2-1-3-10-5(4)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
JHDCDEHVUADNKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-3-trifluoromethylpyridine
Synonym
3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-(Trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
Boiling point
150-155
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-3-trifluoromethylpyridine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.