주요 문서
APO455836502
Apollo Scientific Ltd
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.17
MDL number:
Iupac Name
1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6(11)7-4-3-5-8(10)9(7)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
XWKGHXBPAPLVPW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methoxyacetophenone
Synonym
1-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-6-fluoroanisole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methoxyacetophenone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)