주요 문서
APO455836486
Apollo Scientific Ltd
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.05
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-7-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-9-8-5-7(11)2-1-6(8)3-4-12-9/h1-5H
InChI key
UFACKHVMOIQVNM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-7-fluoroisoquinoline
Synonym
1-Bromo-7-fluoro-2-azanaphthalene
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-bromo-7-fluoroisoquinoline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)