bp
160-170
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3NO.ClH/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-13-12;/h1-4H,5,12H2;1H
InChI key
DXEDFEUKJRKFOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/o-3-trifluoromethylbenzylhydroxylamine-hydrochloride
Synonym
3-[(Aminooxy)methyl]benzotrifluoride hydrochloride, 1-[(Aminooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
Boiling point
160-170
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/o-3-trifluoromethylbenzylhydroxylamine-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.