주요 문서
APO455836277
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.14
MDL number:
Iupac Name
[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI key
BLQGRYYLPWCHMA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine
Synonym
[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine, 2-(Aminomethyl)-5-fluorobenzotrifluoride
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)