주요 문서
APO455836265
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.21
MDL number:
Iupac Name
[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H8F4O/c15-12-7-6-10(14(16,17)18)8-11(12)13(19)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
SRXSIASKXYCRCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzophenone
Synonym
[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl](phenyl)methanone, 3-Benzoyl-4-fluorobenzotrifluoride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzophenone
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)