주요 문서
APO455836190
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.55
MDL number:
bp
-42
density
2.9
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChI key
UHHZGIHGBLCIJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Synonym
2-Chloro-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene
Flash Point
102-105
Boiling point
-42
density
2.9
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluorobenzotrifluoride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)