주요 문서
APO455836189
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.01
MDL number:
Iupac Name
2,4-difluoro-6-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H4F2IN/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI key
IPXQDOGSRPHRAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-6-iodoaniline
Synonym
2-Amino-3,5-difluoroiodobenzene
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-6-iodoaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)