주요 문서
APO455836165
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3,5-difluorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.13
MDL number:
Iupac Name
methyl 3,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3
InChI key
JBEJPGWPXIIQBB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)