주요 문서
APO455835891
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.51
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-6-4(9)2-1-3-5(6)12(8,10)11/h1-3H
InChI key
YZXLEQLNBFIGRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl-chloride
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)