주요 문서
APO455835768
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-nitrophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.1
MDL number:
bp
37-39
Iupac Name
3-fluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4FNO3/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8(10)11/h1-3,9H
InChI key
GAWNBKUTBVLIPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenol
Synonym
2-Fluoro-6-hydroxynitrobenzene
Boiling point
37-39
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-nitrophenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)