주요 문서
APO455835458
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.59
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(10)2-3-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
InChI key
KZUXJRQQHJREGH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylbenzoyl-chloride
Synonym
4-Fluoro-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-fluorotoluene
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylbenzoyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)