주요 문서
APO455835439
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.12
MDL number:
mp
25
density
1.12
Iupac Name
1,2-difluoro-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorotoluene
Synonym
1,2-Difluoro-4-methylbenzene
Flash Point
110-113
Melting Point
25
density
1.12
픽토그램
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluorotoluene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)