주요 문서
APO455835426
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.45
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChI key
FJANWAMBKVZTRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chlorobenzotrifluoride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chlorobenzotrifluoride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)