주요 문서
APO455835383
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-1-naphthaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.17
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C11H7FO/c12-11-6-2-4-9-8(7-13)3-1-5-10(9)11/h1-7H
InChI key
JJFWJEXWKQDOJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-naphthaldehyde
Synonym
5-Fluoronaphthalene-1-carboxaldehyde, 1-Fluoro-5-formylnaphthalene
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-naphthaldehyde
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)