bp
213-216
Iupac Name
5-fluoro-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO2/c12-10-6-2-3-7-8(10)4-1-5-9(7)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
FFZQPQHYIHFBID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-naphthoic-acid
Synonym
5-Fluoronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-Carboxy-5-fluoronaphthalene
Boiling point
213-216
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-naphthoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.